Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour godet rectangulaire de rotor A-4-38
Grande variété d’adaptateurs pour tous les types de tubes de prélèvement sanguin et tubes de culture cellulaire
Marque:  Eppendorf™ 5702710008
95.90 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11582225
  • 101.00€ / 2 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Adaptateur pour rotor A-4-38
  • Pour la centrifugation de tubes de prélèvement sanguin ou de tubes coniques de 15/50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Adapter
5 à 7 ml
13 mm
2/boîte
Hémolyse
Godet rectangulaire pour rotor A-4-38
40