Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour godet rectangulaire de rotor A-4-38
Grande variété d’adaptateurs pour tous les types de tubes de prélèvement sanguin et tubes de culture cellulaire
Marque: Eppendorf™ 5702716006
95.90 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adaptateur pour rotor A-4-38
- Pour la centrifugation de tubes de prélèvement sanguin ou de tubes coniques de 15/50 ml
Spécification
Adaptateur | |
25 mL | |
24 mm | |
2/boîte |
Étalon | |
Godet rectangulaire pour rotor A-4-38 | |
8 |