Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour rotor conique à angle fixe Falcon™
Utilisez ces adaptateurs avec les rotors coniques à angle fixe Falcon™.
101.40€
Spécification
Type | Adapter |
---|---|
Type de tube | Falcon conique |
À utiliser avec (équipement) | Rotor angulaire fixe |
Nbre de positions | 6 |
Nb par paquet | 2/boîte |
Code produit | Marque | Type de tube | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de tube | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10003181
|
Eppendorf™
5804776003 |
Falcon conique | 15 ml |
101.40€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10296761
|
Eppendorf™
5804775007 |
Falcon conique | 50 mL |
101.40€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- kit de 2 adaptateurs
- Compatible avec le rotor F-34-6-38
Spécification
Adapter | |
Rotor angulaire fixe | |
2/boîte |
Falcon conique | |
6 |