Learn More
Macherey-Nagel™ Adaptateurs pour colonnes SPE Chromabond™
Pour le conditionnement individuel des colonnes SPE avec adsorbants Chromabond™. Les adaptateurs Macherey-Nagel™ pour colonnes SPE Chromabond™ sont disponibles en plusieurs matériaux pour une variété de types et de capacités de colonnes vides.
Marque: Macherey-Nagel™ 730350.4
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adaptateur PVDF pour colonnes en verre (3 et 6 ml)
- Adaptateur en PE pour colonnes en polypropylène (15, 45 et 70 ml)
- Adaptateur en PE pour colonnes en polypropylène (30 et 70 ml)
Spécification
Tubing Adapter | |
Extraction en phase solide (SPE) | |
PP columns (15, 45 and 70mL) | |
Polyéthylène |