Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Kits d’adaptateurs
Maintiennent fermement les tubes et les flacons de réaction pour une centrifugation avec ces adaptateurs.
Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 17780
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Peut contenir des tubes en verre ou en plastique et des récipients de réaction, selon le modèle
- Peuvent accueillir un nombre varié de tubes et de flacons de diverses tailles
Spécification
Portoir | |
1 x 500 ml | |
godet n°13850 | |
2/boîte |