Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Jeu d’adaptateurs pour les illuminateurs de série VisiLED
Kit combiné, adaptateur réglé pour des distances de travail d’objectif de 30 jusqu’à 110 mm.
Marque: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliJeu d’adaptateurs pour monter l’éclairage annulaire VisiLED à fond noir (400 300) sur l’éclairage annulaire à fond clair VisiLED (400255, 400225 ou 400 100)/li/ulSpécification
Kit d’adaptateurs | |
Kit d’adaptation pour champ lumineux / champ sombre | |
Éclairage de microscopie stéréo | |
Éclairage annulaire pour champ sombre et champ lumineux VisiLED |