Learn More
Buerkle™ Jeu d’adaptateurs pour pompes pour boîte Burkle™ Pump-It™
Jeu d’adaptateurs de filetage pour pompe pour bidon Pump-it, composé de : Adaptateur extérieur/extérieur, filetage Mauser à pas grossier 2 pouces - 64 mm (BSI), vert, adaptateur extérieur/extérieur, filetage TriSure à pas grossier 2 pouces - 64 mm (BSI), marron, adaptateur extérieur/extérieur, BSP 2 pouces - 64 mm (BSI), bleu, adaptateur extérieur/intérieur, 64 mm (BSI) - DIN 60, noir, adaptateur extérieur/intérieur, 64 mm (BSI) - DIN 51, noir.
Marque: Buerkle™ 5201-0030
70.86 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Jeu d’adaptateurs de filetage pour pompe pour bidon Pump-it, composé de : Adaptateur extérieur/extérieur, filetage Mauser à pas grossier 2 pouces - 64 mm (BSI), vert, adaptateur extérieur/extérieur, filetage TriSure à pas grossier 2 pouces - 64 mm (BSI), marron, adaptateur extérieur/extérieur, BSP 2 pouces - 64 mm (BSI), bleu, adaptateur extérieur/intérieur, 64 mm (BSI) - DIN 60, noir, adaptateur extérieur/intérieur, 64 mm (BSI) - DIN 51, noir.- Adaptateur extérieur/extérieur, Mauser à pas grossier 2 po - 64 mm (BSI), vert
- Adaptateur extérieur/extérieur, TriSure à pas grossier 2 po - 64 mm (BSI), marron
- Adaptateur extérieur/extérieur, 2 po. BSP - 64 mm (BSI), bleu
- Adaptateur extérieur/intérieur, 64 mm (BSI) - DIN 60, noir
- Adaptateur extérieur/intérieur, 64 mm (BSI) - DIN 51, noir
Spécification
Pompe pour récipient Pump-it | |
Adaptateur extérieur/intérieur, 64 mm (BSI) - Din 51 noir ; adaptateur extérieur/intérieur, 64 mm (BSI) - Din 60, noir | |
Kit d’adaptateurs |