Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour rotor S-4xUniversal
Facilite l’utilisation de tailles, de formes et de quantités spécifiques de récipients dans les godets pour rotor pour le rotor S-4xUniversal.
Marque: Eppendorf™ 5910755007
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adapté aux godets pour rotor S-4xUniversal
- Accueille une sélection de tubes, de flacons ou de plaques
Spécification
Fond rond | |
13 mm | |
Rotor S-4xUniversal | |
2 |
30 tubes à fond rond de 4 à 8 ml | |
119 mm | |
30 |