Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour rotor S-4xUniversal
Facilite l’utilisation de tailles, de formes et de quantités spécifiques de récipients dans les godets pour rotor pour le rotor S-4xUniversal.
Marque: Eppendorf™ 5910754000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adapté aux godets pour rotor S-4xUniversal
- Accueille une sélection de tubes, de flacons ou de plaques
Spécification
Fond rond | |
16 mm | |
Rotor S-4xUniversal | |
2 |
26 tubes à fond rond de 7,5 à 12 ml | |
120 mm | |
26 |