Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour rotor S-4xUniversal
Facilite l’utilisation de tailles, de formes et de quantités spécifiques de récipients dans les godets pour rotor pour le rotor S-4xUniversal.
Marque: Eppendorf™ 5910751001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adapté aux godets pour rotor S-4xUniversal
- Accueille une sélection de tubes, de flacons ou de plaques
Spécification
Fond plat / conique | |
32 mm | |
Rotor S-4xUniversal | |
2 |
7 tubes coniques de 50 ml, 1 microplaque de 96/384 puits, 1 flacon à fond plat de 250 ml, 1 flacon conique de 175 à 225 ml | |
124 mm, 146 mm | |
7/1/1/1 |