Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour godet S-4x400
Facilite l’utilisation de tailles, de formes et de quantités spécifiques de récipients dans les godets pour rotor pour le rotor S-4x400.
Marque: Eppendorf™ 5910705000
263.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adapté aux godets pour rotor S-4x400
- Accueille une sélection de tubes ou flacons
Spécification
Fond plat/conique | |
62 mm | |
Godet S-4x400 | |
1 |
1 flacon plat/conique de 175 à 250 ml | |
138 mm | |
1 | |
2/boîte |