Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour godet S-4x400
Facilite l’utilisation de tailles, de formes et de quantités spécifiques de récipients dans les godets pour rotor pour le rotor S-4x400.
Marque: Eppendorf™ 5910701004
263.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adapté aux godets pour rotor S-4x400
- Accueille une sélection de tubes ou flacons
Spécification
Conique | |
29 mm | |
Godet S-4x400 | |
4 |
4 tubes coniques de 50 ml | |
125 mm | |
4 | |
2/boîte |