Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour microtube à essai
Adaptateur pour microtube à essai pour rotor S-4xUniversal.
Marque: Eppendorf™ 5910763000
323.00 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21681" pour bénéficier de cette offre.
Description
- 2 unités
- Adaptateur
Spécification
Adapter | |
Microtubes à essai de 1,5 à 2 ml | |
Pour rotor S-4xUniversal | |
2 |