Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour rotor A-4–44 à godets rectangulaires de 100 ml
Conçus pour une utilisation avec les rotors Eppendorf A-4-44
Marque: Eppendorf™ 5804754000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adaptateur
- Pour 6 tubes à fond rond de 7 à 17 ml,
- Pour rotor A-4-44 avec godets rectangulaires de 100 ml
- Kit de 2 pièces
Spécification
Adaptateur | |
Rotor A-4ndash;44 avec godets rectangulaires de 100 ml | |
24 | |
2/boîte |
7 à 17 ml | |
17,5 mm | |
Tubes à essai standard, Vacutainer, Falcon et microtubes à essai |