Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour tubes coniques Eppendorftrade; avec bouchon à clipser
Adaptateur pour tubes coniques de 25 ml avec bouchon à clipser pour rotors pour tubes coniques de 50 ml
Marque: Eppendorf™ 5820733004
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Adapter | |
Tubes de 50 ml | |
50 ml |
Conique | |
for rotors for conical 50 mL tubes | |
kit de 6 unités |