Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour tubes coniques Eppendorftrade; avec bouchon à vis
Adaptateur pour tubes coniques de 25 ml avec bouchon à vis pour rotors pour tubes coniques de 50 ml
Marque:  Eppendorf™ 5820734000
33.93 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21681" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16313316
  • 36.35€ / 6 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Adapter
Tubes de 50 ml
50 ml
Conique
for rotors for conical 50 mL tubes
kit de 6 unités