Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour tubes coniques, flacons et plaques
Adaptateur pour tubes coniques, flacons et plaques pour rotor S-4xUniversal-Large.
Marque: Eppendorf™ 5920755005
425.96 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21681" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- 2 unités
- Adaptateur
Spécification
Adapter | |
tubes coniques de 50 ml, flacons de 175 à 250 ml et plaques | |
Pour rotor S-4xUniversal-Large | |
2 |