Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Adaptateur pour flacons de réaction à centrifuger
Maintient fermement les flacons de réaction lors du processus de centrifugation.
Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 14162
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Peuvent accueillir un nombre varié de tubes de divers volumes
- Fournis par kit de 2
Spécification
Adaptateur pour centrifugeuses | |
26 flacons de réaction de 1,5/2,2 ml | |
12510, Rotor angulaire 6 x 1000 ml, 12510-H, Rotor angulaire 6 x 1000 ml |
Tubes de réf. 15008, 15040 | |
11 mm | |
2/boîte |