Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Adaptateur pour flacons de réaction à centrifuger
Maintient fermement les flacons de réaction lors du processus de centrifugation.
Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 14122
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Peuvent accueillir un nombre varié de tubes de divers volumes
- Fournis par kit de 2
Spécification
Adaptateur pour centrifugeuses | |
9 flacons de réaction de 1,5/2,0 ml | |
12256-H, rotor angulaire 6 x 250 ml, 12258, rotor angulaire 8 x 250 ml, 12165-H, rotor 6 x 250 ml, 12265-H, rotor 6 x 250 ml, 12356, rotor angulaire 6 x 250 ml |
Tubes de réf. 15008, 15040 | |
11 mm | |
2/boîte |