Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour centrifugeuse 5910 R avec rotor S-4xUniversal
Adaptateur pour 1 flacon de 1000 ml dans la centrifugeuse 5910 R avec rotor S-4xUniversal
Marque: Eppendorf™ 5910756003
335.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliPour flacon à col large de 1 000 ml (réf. catalogue 5910 770.006) en association avec le rotor S-4xUniversal/liliKit de 2 pièces/li/ul
Spécification
1 x 1 000 ml | |
pour Centrifuge 5910 R avec rotor S-4xUniversal | |
1 | |
Jeu de 2 pièces |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Adaptateur pour centrifugeuse 5910 R avec rotor S-4xUniversal > Capacité : 1 x 1000 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu