Learn More
Hettich™ Adaptateur pour portoir nº5092
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
Marque:  Hettich™ 5137
Code produit. 12093914
  • 137.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Adaptateur pour portoir n°5092
  • Pour une utilisation avec les rotors Hettich
  • Compatible avec un vaste choix de tubes pour s’adapter à un large éventail d’applications
Spécification
Spécification
Adaptateur pour rotor
8 x 1 à 5 ml
90 mm
8
Tubes de prélèvement sanguin / d’urine
13 mm
Portoir n°5092