Learn More
Hettich™ Adaptateur pour portoir nº5092
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
Marque: Hettich™ 5128
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adaptateur pour portoir n°5092
- Pour une utilisation avec les rotors Hettich
- Compatible avec un vaste choix de tubes pour s’adapter à un large éventail d’applications
Spécification
Adaptateur pour rotor | |
12 tubes de 4 à 6 ml | |
82 mm | |
12 |
Fond rond | |
12 mm | |
Portoir n°5092 |