Learn More
Hettich™ Adaptateur pour portoir nº5092
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
Marque:  Hettich™ 5120
Code produit. 11485098
  • 97.90€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Adaptateur pour portoir n°5092
  • Pour une utilisation avec les rotors Hettich
  • Compatible avec un vaste choix de tubes pour s’adapter à un large éventail d’applications
Spécification
Spécification
Adaptateur pour rotor
12 tubes de 4 à 7 ml
100 mm
12
Fond rond, conique, sang/urine
13 mm
Portoir n°5092