Learn More
Hettich™ Adaptateur pour portoir nº5092
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
Marque:  Hettich™ 5124
Code produit. 10751004
  • 137.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Adaptateur pour portoir n°5092
  • Pour une utilisation avec les rotors Hettich
  • Compatible avec un vaste choix de tubes pour s’adapter à un large éventail d’applications
Spécification
Spécification
Adaptateur pour rotor
Tubes de 50 ml
100 mm
1
Fond rond
34 mm
Portoir n°5092
1