Learn More
Hettich™ Adaptateur pour portoir nº5092
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
Marque: Hettich™ 5125
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adaptateur pour portoir n°5092
- Pour une utilisation avec les rotors Hettich
- Compatible avec un vaste choix de tubes pour s’adapter à un large éventail d’applications
Spécification
Adaptateur pour rotor | |
Tubes de 100 ml | |
100 mm | |
1 |
Fond rond | |
44 mm | |
Portoir n° 5092 | |
1 |