Learn More
Hettich™ Adaptateur pour portoir nº4890
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
Marque:  Hettich™ 4432
Code produit. 12003914
  • 167.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Adaptateur pour portoir n°4890
  • Pour une utilisation avec les rotors Hettich
  • Compatible avec un vaste choix de tubes pour s’adapter à un large éventail d’applications
Spécification
Spécification
Adaptateur pour rotor
42 tubes de 1,5 à 2 ml
38 mm
42
Conique
11 mm
Portoir n°4890