Learn More
Hettich™ Adaptateur pour portoir nº4780
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
Marque: Hettich™ 4772
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adaptateur pour portoir n°4780
- Pour une utilisation avec les rotors Hettich
- Compatible avec un vaste choix de tubes pour s’adapter à un large éventail d’applications
Spécification
Adaptateur pour rotor | |
400 mL | |
136 mm | |
1 |
Récipient grande capacité | |
84 mm | |
Portoir n°4780 | |
1 |