Learn More
Hettich™ Adaptateur pour portoir nº4780
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
Marque: Hettich™ 4764
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adaptateur pour portoir n°4780
- Pour une utilisation avec les rotors Hettich
- Compatible avec un vaste choix de tubes pour s’adapter à un large éventail d’applications
Spécification
Adaptateur pour rotor | |
7 tubes de 25 à 30 ml | |
110 mm | |
7 |
Fond rond, conique, évasé | |
26 mm | |
Portoir n°4780 |