Learn More
Hettich™ Adaptateur pour portoir nº4275
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
Marque: Hettich™ 4277
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adaptateur pour portoir n°4275
- Pour une utilisation avec les tubes ASTM
- Compatible avec les rotors Hettich n°4274 et 4475
Spécification
Adapter | |
Tube de 100 ml | |
168 mm | |
1 |
ASTM | |
44 mm | |
Portoir Hettich n°4275 | |
1 |