Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour godet rectangulaire 250 ml dans le rotor FA-6x250
Compatible avec une large gamme de tubes à centrifuger pour une utilisation dans le rotor FA-6x250.
Marque: Eppendorf™ 5920763008
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliCompatible avec une large gamme de tubes à centrifuger pour s’adapter au rotor FA-6x250/liliKit de 2 pièces/li/ulSpécification
8 tubes ronds de prélèvement sanguin :D13, 2,6 à 8,0 ml | |
pour rotor FA-6x250 | |
8 | |
lot de 2 |