Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour godet rectangulaire 250 ml dans le rotor FA-6x250
Compatible avec une large gamme de tubes à centrifuger pour une utilisation dans le rotor FA-6x250.
Marque:  Eppendorf™ 5920761005
Code produit. 16222411
  • 329.00€ / 2 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
ulliCompatible avec une large gamme de tubes à centrifuger pour s’adapter au rotor FA-6x250/liliKit de 2 pièces/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
4 tubes coniques Eppendorf Tubes™ de 5,0 ml et 15 ml.(Adaptateurs universels requis pour les tubes de 5 ml)
pour rotor FA-6x250
4
Jeu de 2 pièces