Learn More
ADAP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène ADAP1
Concentration 0.23 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16852334
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
13911-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16842334
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
13911-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Centaurin alpha-1 (ADAP1, ArfGAP With Dual PH Domains 1) is a Protein Coding gene. Among its related pathways are B Cell Receptor Signaling Pathway (sino) and Arf6 signaling events. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include GTPase activator activity and inositol 1,3,4,5 tetrakisphosphate binding. An important paralog of this gene is ADAP2.
Spécification
Spécification
ADAP1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
O75689
11033, 171097, 231821
ADAP1 Fusion Protein Ag4898
Primary
-20°C
ADAP1
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ADAP1, ArfGAP with dual PH domains 1, CENTA1, Centaurin alpha 1, Cnt a1, GCS1L, p42IP4
Adap1
IgG
Antigen Affinity Chromatography