Learn More
Chlorure d’adamantane-1-carbonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
80.30€ - 223.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2094-72-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H15ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 198.69 |
Numéro MDL | MFCD00074724 |
Clé InChI | MIBQYWIOHFTKHD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-adamantanecarbonyl chloride, adamantanecarbonyl chloride, 1-adamantanecarbonylchloride, 1-adamantoyl chloride, adamantoyl chloride, 1-adamantanoic acid chloride, 1-adamantanecarboxylic acid chloride, adamantane-1-carboxylic acid chloride, 1-adamantylcarbonyl chloride, 1-adamantyl carbonyl chloride |
CID PubChem | 98915 |
Nom IUPAC | adamantane-1-chlorure de carbonyle |
SMILES | C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)C(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11327675
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02352.09 |
10 g |
80.30€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11337675
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02352.18 |
50 g |
223.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2094-72-6 | |
198.69 | |
MIBQYWIOHFTKHD-UHFFFAOYSA-N | |
98915 | |
C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)C(=O)Cl |
C11H15ClO | |
MFCD00074724 | |
1-adamantanecarbonyl chloride, adamantanecarbonyl chloride, 1-adamantanecarbonylchloride, 1-adamantoyl chloride, adamantoyl chloride, 1-adamantanoic acid chloride, 1-adamantanecarboxylic acid chloride, adamantane-1-carboxylic acid chloride, 1-adamantylcarbonyl chloride, 1-adamantyl carbonyl chloride | |
adamantane-1-chlorure de carbonyle |
Spécification
Adamantane-1-carbonyl chloride | |
48°C to 53°C | |
C11H15ClO | |
UN3261 | |
Moisture sensitive | |
MIBQYWIOHFTKHD-UHFFFAOYSA-N | |
adamantane-1-chlorure de carbonyle | |
98915 | |
97% |
2094-72-6 | |
135°C to 136°C (10 mmHg) | |
MFCD00074724 | |
389960 | |
1-adamantanecarbonyl chloride, adamantanecarbonyl chloride, 1-adamantanecarbonylchloride, 1-adamantoyl chloride, adamantoyl chloride, 1-adamantanoic acid chloride, 1-adamantanecarboxylic acid chloride, adamantane-1-carboxylic acid chloride, 1-adamantylcarbonyl chloride, 1-adamantyl carbonyl chloride | |
C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)C(=O)Cl | |
198.69 | |
198.69 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 218-252-7
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
RUO – Research Use Only