Learn More
ADA, sol. tampon 0,2M, pH 7,0, Thermo Scientific™
42.65€ - 65.80€
Identifiants chimiques
CAS 7415-22-7
Formule moléculaire C6H9N2NaO5
Poids moléculaire (g/mol) 212.137
Numéro MDL MFCD00065483
Clé InChI QCGKKVWCABJQQI-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 23679048
Nom IUPAC sodium ; 2-[(2-amino-2-oxoéthyl)-(carboxyméthyl)amino]acétate
SMILES C(C(=O)N)N(CC(=O)O)CC(=O)[O-].[Na+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15443799
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61176.AE
100 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15453799
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61176.AK
250 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
7415-22-7
212.137
QCGKKVWCABJQQI-UHFFFAOYSA-M
sodium ; 2-[(2-amino-2-oxoéthyl)-(carboxyméthyl)amino]acétate
C6H9N2NaO5
MFCD00065483
23679048
C(C(=O)N)N(CC(=O)O)CC(=O)[O-].[Na+]
Spécification
ADA buffer soln.
Incolore
7.0
C6H9N2NaO5
QCGKKVWCABJQQI-UHFFFAOYSA-M
sodium ; 2-[(2-amino-2-oxoéthyl)-(carboxyméthyl)amino]acétate
23679048
7415-22-7
Solution de tampon 0,2M
Liquide
MFCD00065483
C(C(=O)N)N(CC(=O)O)CC(=O)[O-].[Na+]
212.137
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C