Learn More
Socorex™ Triopack de micropipettes Acura™ manuelles 825
Classiques et universels, ces micropipettes sont conçues pour toutes les applications et sont fournies dans une boîte de trois Sélection. Micropipettes Socorex™ Acura™ manuelles 825 - Les micropipettes Triopack sont conçues pour le confort et la robustesse.
770.00€ - 820.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN ISO 8655, DIN 12650, bonnes pratiques de fabrication, bonnes pratiques de laboratoire, GBEA, NCCLS et directive CE DIV 98/79 CEE relative aux dispositifs médicaux |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Gamme de produits | Acura™ |
Type | Triopack de micropipettes |
Quantité | 3/boîte |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10680833
|
Socorex™
825.TRIO.P |
10, 100, 1 000 μl |
770.00€
1 kit |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10112412
|
Socorex™
825.TRIO.M |
10, 50, 200 μl |
770.00€
1 kit |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10227032
|
Socorex™
825.TRIO.O |
0,5 à 10, 10 à 100, 100 à 1 000 μl |
804.00€
1 kit |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10690833
|
Socorex™
825.TRIO.S |
2 à 20, 20 à 200, 100 à 1 000 μl |
784.00€
1 kit |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10462812
|
Socorex™
825.TRIO.T |
5 à 50 μL, 20 à 200 μL, 100 à 1 000 μL |
770.00€
1 kit |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10315622
|
Socorex™
825.TRIO.V |
10 à 100 μl, 100 à 1000 μl, 0,5 à 5,0 ml |
795.00€
1 kit |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10254312
|
Socorex™
835.TRIO.Y |
100 à 1000 μl, 0,5 à 5,0 ml, 1,0 à 10 ml |
820.00€
1 kit |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10142362
|
Socorex™
825.TRIO.C |
2, 10, 50 μL |
800.00€
1 kit |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10581003
|
Socorex™
825.TRIO.J |
2, 20, 200 mu;L |
804.00€
1 kit |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Forme ergonomique.
- Léger.
- Course du piston ultra-souple.
- Réglage intelligent et fiable du volume :
- Le réglage micrométrique de pointe est effectué en douceur et avec précision en tournant le bouton-poussoir.
- Les butées à déclic finement usinées et le bouchon rotatif libre empêchent toute modification de volume indésirable.
- L’affichage numérique du volume réglé à l’avant de l’instrument est facilement visible pendant le pipetage.
- Autoclavables.
Spécification
EN ISO 8655, DIN 12650, bonnes pratiques de fabrication, bonnes pratiques de laboratoire, GBEA, NCCLS et directive CE DIV 98/79 CEE relative aux dispositifs médicaux | |
Acura™ | |
3/boîte |
Autoclavables | |
Triopack de micropipettes |