Learn More
Socorex™ Micropipettes à volume fixe Acura™ Manual 815
Micropipettes ultrafines et précises, réglées à un volume fixe pour faciliter la répétition des doses. Les micropipettes à volume fixe Socorex™ Acura™ manuelles 815 sont faciles à manipuler et ont une course de piston souple.
Marque:  Socorex™ 815.0800
Code produit. 10315412
  • 207.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pipette à volume fixe à déplacement d’air.
    • Ergonomie exceptionnelle et conviviale.
    • Éjecteur de pointes réglable Justip™ s’adaptant à la plupart des pointes.
    • Résistance aux chocs, aux UV et à l’autoclavage.
    • Course du piston ultra-souple.
    • Disponible en plusieurs modèles de volume.
Spécification
Spécification
< ±0,7 %, < 0,2%
Autoclavable
Polycarbonate
Micropipette
1 unité
ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, directive CE DIV 98/79 CEE (dispositifs médicaux de diagnostic in vitro).
Blanc
Acura™ Manual 815
800 μl
36 mois