Learn More
Memmert™ Contrôle par microprocesseur actif
Le contrôle par microprocesseur actif Memmert™ assure une plus grande rapidité d’atteinte de l’humidité définie et des temps de récupération très courts tout en évitant la formation de condensats.
Marque: Memmert™ ICO150medK7
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Apport en humidité avec eau distillée (à partir du réservoir externe) par une pompe à amorçage automatique
- Les bactéries intégrées bloquent en générant de la vapeur chaude
- Déshumidification via un filtre stérile
Spécification
40 à 97 % d’humidité relative | |
40 à 97 % | |
Humidification et déshumidification |
ICO150MED | |
Accessoire, apport en humidité | |
Système d’auto-diagnostic et d’indication numérique |