Learn More
Activated Charcoal, Untreated, 4 - 8 Mesh, Honeywell Fluka™
Code produit. 15607740
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Plastic bottle
Untreated, Granular, 4-8 Mesh
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-44-0
Formule moléculaire C
Poids moléculaire (g/mol) 12.011
Numéro MDL MFCD00133992
Clé InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
CID PubChem 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nom IUPAC carbone
SMILES [C]
Spécification
Nom chimique ou matériau Activated charcoal
Couleur Noir
pH 6 - 9
Dimensions de la maille 4 to 8mesh
Odeur Odorless
Conditionnement Plastic bottle
Quantité 2.5 kg
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 12.01g/mol
Forme physique Powder