Learn More
Charbon actif, testé selon Ph. Eur., Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15620790
Click to view available options
Quantité:
1 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
testé selon Ph. Eur.
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-44-0
Formule moléculaire C
Poids moléculaire (g/mol) 12.011
Numéro MDL MFCD00133992
Clé InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
CID PubChem 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nom IUPAC carbone
SMILES [C]
Spécification
Nom chimique ou matériau Activated Charcoal
Note relative au nom Tested According to Ph.Eur.
Point de fusion 3550°C (literature)
Couleur Noir
Densité ca. 350 kg/cu.m
pH 6 to 9
Conditionnement Récipient en plastique
Quantité 10 kg
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 12.01g/mol