Learn More
Charbon actif, NORIT(R) SA 2, Thermo Scientific Chemicals
35.10€ - 896.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-44-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C |
Poids moléculaire (g/mol) | 12 |
Numéro MDL | MFCD00133992 |
Clé InChI | OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve |
CID PubChem | 5462310 |
ChEBI | CHEBI:27594 |
Nom IUPAC | carbone |
SMILES | [C] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10626532
|
Thermo Scientific Acros
134372500 |
250 g | Flacon en verre |
35.10€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10775791
|
Thermo Scientific Acros
134370025 |
2.5 kg | Récipient en plastique |
129.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10185293
|
Thermo Scientific Acros
134370250 |
25 kg | Tambour en fibre |
896.00€
25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adjuvant de filtrationIdentifiants chimiques
7440-44-0 | |
12 | |
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N | |
5462310 | |
carbone |
C | |
MFCD00133992 | |
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve | |
CHEBI:27594 | |
[C] |
Spécification
Activated charcoal,NORIT* SA 2 | |
7440-44-0 | |
Noir | |
C | |
15, 1807 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in organic solvents,soluble matter in hno3: <=3%,soluble matter in alcohol: <=0.5% | |
[C] | |
12 | |
CHEBI:27594 | |
Poudre |
NORIT™ SA 2, Decolorizing | |
3652.0°C | |
10% max. | |
MFCD00133992 | |
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve | |
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N | |
carbone | |
5462310 | |
12 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-153-3
RUO – Research Use Only