Learn More
Welch Ilmvac™ Filtre au charbon actif
161.12€ - 237.44€
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10024380
|
Welch Ilmvac™
700190 |
DN 16 |
161.12€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10608271
|
Welch Ilmvac™
700191 |
DN 25 |
237.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Piège à charbon actif• Protège la pompe contre les vapeurs de solvants ou acides
• Piège charbon actif
• Raccord DN16
Spécification
1/boîte | |
Filtre au charbon actif |