Learn More
Ansell ActivArmr™ 97-012 General Purpose Hi-Viz™ Gloves
Sécurité et visibilité des travailleurs
76.65€
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 3 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
Coating Material | Nitrile |
Couleur | Orange Hi-Vis |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16815260
|
Ansell
97012070 |
7 |
76.65€
12 paires |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16825260
|
Ansell
97012080 |
8 |
76.65€
12 paires |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16835260
|
Ansell
97012090 |
9 |
76.65€
12 paires |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16845260
|
Ansell
97012100 |
10 |
76.65€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16855260
|
Ansell
97012110 |
11 |
76.65€
12 paires |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Haute visibilité au dos de la main et au niveau de la paume assurant une sécurité renforcée par rapport aux gants supportés haute visibilité classiques
- Support de jauge 15 offrant un confort excellent tout au long de la journée par rapport à des gants en cuir et maintenant la main au sec construction ergonomique souple et naturellement incurvée réduisant la fatigue des mains
- Excellente dextérité permettant de manipuler des pièces de petites dimensions
- Remarquable préhension en milieu sec et humide
- Sans silicone
- Également disponible en conditionnements compatibles pour distributeurs automatiques
Spécification
ANSI 3 | |
Nitrile | |
ANSI A1 | |
Oui | |
3131A | |
15 |
Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH | |
Orange Hi-Vis | |
Spécifique | |
Nylon | |
97-012 |