Learn More
Ansell™ Gants à résistance moyenne trempés ActivArmr™ 97-011 série 3/4
Protège les travailleurs contre les éléments. Les gants à résistance moyenne trempés Ansell Edmont™ ActivArmr™ série 97-011, série 3/4 maintiennent vos mains au chaud par temps froid tout en conservant l’ensemble du système aéré.
105.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 420:2003, A1:2009 et EN 388:2003 |
---|---|
Coating Material | Nitrile |
Couleur | Noir, Orange |
Finition externe | 3/4 enduit |
Latex Free | Non |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15509210
|
Ansell™
97011100 |
10 |
105.00€
6 paires |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15519210
|
Ansell™
97011110 |
11 |
105.00€
6 paires |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15529210
|
Ansell™
97011080 |
8 |
105.00€
6 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15539210
|
Ansell™
97011090 |
9 |
105.00€
6 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Gant industriel à résistance moyenne
- L’approche à 2 plis maintient vos mains au chaud par temps froid tout en conservant l’ensemble du système aéré
- La trempe en nitrile 3/4 offre une protection contre les impacts directs du vent, du liquide et du froid
- Le fini en nitrile sableux garantit une prise en main sécurisée dans plusieurs applications
- La couche intérieure douce en coton éponge acrylique et le revêtement en nitrile assurent un confort et une dextérité
- La conception ergonomique garantit un ajustement parfait et réduit la fatigue des mains
- Le revêtement noir contrastant contre le revêtement orange brillant offre une visibilité supplémentaire dans des conditions de faible ou de mauvaise luminosité
Applications :
- Chargement de camions et de véhicules
- Expédition, transport et livraison des produits
Spécification
EN 420:2003, A1:2009 et EN 388:2003 | |
Noir, Orange | |
Non | |
Medium-duty Industrial Gloves | |
Polyester acrylique | |
Coupes | |
240 à 270 mm |
Nitrile | |
3/4 enduit | |
Nitrile | |
Maille | |
12 cartons intérieurs, 6 paires par carton intérieur | |
97-011 |