Learn More
Cytiva Milieu liquide ActiPro
Le milieu de culture cellulaire HyClone ActiPro a été formulé pour fournir des rendements élevés de protéines recombinantes dans des processus utilisant des lignées cellulaires d’ovaires de hamster de Chine (CHO). Le milieu est chimiquement défini, sans composants d’origine animale (ADCF) et optimisé pour la production de protéines à haut rendement dans les processus discontinus (de type batch) et discontinus alimentés (de type fed-batch).
Marque:  Cytiva SH31039.01
Code produit. 15835261
Description
Description
  • Le milieu ActiPro ne contient aucun facteur de croissance (comme l’insuline), peptide, hydrolysat, rouge de phénol ou mercaptoéthanol-2, ce qui garantit la conformité des lots et une efficacité accrue du processus de culture cellulaire.
  • Le milieu ActiPro est destiné à être utilisé en association avec le milieu HyClone ActiSM et les suppléments Cell Boost 7a et Cell Boost 7b dans le cadre du système ActiPro de milieux et de suppléments conçu en fonction de l’adaptation et de la production.
  • Le système ActiPro convient à la biofabrication générale avec des lignées cellulaires CHO telles que CHO-GS, CHO-K1, CHO-DG44 et CHO-S.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Liquide
500 mL
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Cytiva Milieu liquide ActiPro > 500 ml