Learn More
Fisherbrand™ Support de boîte à gants en acrylique
Gardez les gants rangés et prêts à être utilisés immédiatement. Le support pour boîte de gants en acrylique Fisherbrand™ comprend un insert en mousse garantissant un ajustement sûr et une distribution facile.
88.05€ - 243.00€
Spécification
Type de produit | Support de la boîte à gants |
---|---|
Couleur | Transparents |
Profondeur (métrique) | 110 mm |
Hauteur (métrique) | 260 mm |
Matériau | Acrylique |
Code produit | Marque | Capacité | Dimensions (P x l x H) intérieures | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Dimensions (P x l x H) intérieures | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11897102
![]() |
Fisherbrand™
HS23471A |
1 boîte | 110 x 141 x 260 mm |
88.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11807112
|
Fisherbrand™
HS23471BF |
2 boîtes | 110 x 295 x 260 mm |
219.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
11817112
![]() |
Fisherbrand™
HS23471C |
3 boîtes | 110 x 295 x 385 mm |
243.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
- Les supports en acrylique transparent comprennent un insert en mousse de polyester pour maintenir en toute sécurité une gamme de talles de boîtes à gants assurant un retrait facile des gants
- Tous les supports s’adaptent à la plupart des grandes marques de boîtes
- Vis de montage incluses
Spécification
Support de la boîte à gants | |
110 mm | |
Acrylique | |
1 de chaque |
Transparents | |
260 mm | |
Vis pour montage mural |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Support de boîte à gants en acrylique