Learn More
Key Instruments™ Débitmètre d’air en acrylique Flo-Rite™
Débitmètre en acrylique standard de haute précision pour liquides ou gaz. Le débitmètre d’air en acrylique Key Instruments™ Flo-Rite™ permet une lecture directe des débits de l’air ou de l’eau et est disponible avec des unités de mesure impériales ou métriques.
Marque: Key Instruments™ FR2A13BVBN
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CARACTÉRISTIQUES- Facile à lire avec unités de mesure impériales ou métriques
- Plage d’eau allant de 4 cm3/min à 20 gal/min
- Plage d’air allant de 40 cm3/min à 4000 L/min
- Inserts filetés en laiton pour une installation rapide
- Démontage et montage faciles pour l’entretien
- Structure en acrylique transparent monobloc et durable
- Flotteur stable et facile à lireQualité supérieure
- Équipement d’échantillonnage de l’air pour l’aquaculture
- Équipement de désalinisation
- Analyseurs de gazSystèmes médicaux
- Équipement de phototraitement
- Systèmes de traitement et de distribution de l’eau
Spécification
Débitmètre | |
1 l/min | |
100 psi | |
102mm | |
± 0,5% | |
50, 100 ou 127 mm | |
65°C |
>±5 % | |
Air | |
Pour une utilisation avec de l’air/du gaz ou de l’eau | |
Acrylique | |
26mm | |
Buna-n | |
Oui |