Learn More
Key Instruments™ Débitmètre d’air en acrylique Flo-Rite™
Débitmètre en acrylique standard de haute précision pour liquides ou gaz. Le débitmètre d’air en acrylique Key Instruments™ Flo-Rite™ permet une lecture directe des débits de l’air ou de l’eau et est disponible avec des unités de mesure impériales ou métriques.
Marque: Key Instruments™ FR2A12BVBN
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CARACTÉRISTIQUES- Facile à lire avec unités de mesure impériales ou métriques
- Plage d’eau allant de 4 cm3/min à 20 gal/min
- Plage d’air allant de 40 cm3/min à 4000 L/min
- Inserts filetés en laiton pour une installation rapide
- Démontage et montage faciles pour l’entretien
- Structure en acrylique transparent monobloc et durable
- Flotteur stable et facile à lireQualité supérieure
- Équipement d’échantillonnage de l’air pour l’aquaculture
- Équipement de désalinisation
- Analyseurs de gazSystèmes médicaux
- Équipement de phototraitement
- Systèmes de traitement et de distribution de l’eau
Spécification
Débitmètre | |
0,04 à 0,5 l/min | |
100 psi | |
102 mm | |
± 0,5% | |
50, 100 ou 127 mm | |
65°C |
>±5 % | |
Air | |
Mesure des flux liquides ou gazeux dans l’équipement d’échantillonnage de l’air, les systèmes de chromatographie, le matériel de désalinisation, les analyseurs gazeux, les systèmes médicaux, l’équipement photo, le traitement et la distribution de l’eau et dans les systèmes d’aquaculture | |
Acrylique | |
26 mm | |
Buna-n | |
Oui |