Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrylamide / N,N’-Méthylènebisacrylamide 29:1, pour la biochimie, solution de mélange à 40 % dans l’eau
L’acrylamide / N,N’-méthylène-bisacrylamide, nuéro CAS 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1, est un composé hydrosoluble qui se réticule pour produire des gels de polyacrylamide largement utilisés en chromatographie et dans la séparation électrophorétique des acides nucléiques et des protéines.
51.05€ - 87.44€
Spécification
Absorbance (1% in water), (1% in water) at 0nm, 0.1 max. at 290nm
Nom chimique ou matériau Acrylamide / N,N′-Methylenebisacrylamide 29:1
Forme physique Liquide
Acide acrylique 0.001% max.
CAS 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10245481
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
330211000
100 mL Flacon en verre
51.05€
100mL
Expédition estimée: 28-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10152961
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
330215000
500 mL Flacon en verre
87.44€
500mL
Expédition estimée: 25-03-2025
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’acrylamide / N,N’-méthylène-bisacrylamide est une poudre cristalline blanche, soluble dans l’eau et inodore
•Ce composé se polymérise en présence de radicaux libres pour générer des gels dont la taille des pores peut être régulée en manipulant les concentrations relatives de ce mélange de composés
Applications
• Les gels de polyacrylamide sont largement utilisés en biochimie, en chimie médico-légale, en génétique, en biologie moléculaire et en biotechnologie pour séparer les protéines ou les acides nucléiques, en fonction de leur mobilité électrophorétique
• En raison de leur résolution plus élevée par rapport à d’autres gels, les gels de polyacrylamide sont également utilisés dans l’analyse de plus petites espèces d’ARN à partir d’échantillons mélangés
Spécification
Spécification
(1% in water), (1% in water) at 0nm, 0.1 max. at 290nm
Liquide
79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1
61.0
Incolore
MFCD00008032
NC(=O)C=C
71.08
CHEBI:28619
Flacon en verre
Acrylamide / N,N′-Methylenebisacrylamide 29:1
0.001% max.
59.0
3μS/cm Max.
C3H5NO
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
prop-2-énamide
6579
Biochimie
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Causes skin irritation. May cause genetic defects. May cause an allergic skin reaction. Causes serious eye irritation. May cause cancer. Harmful in contact with skin. Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. Harmful if swallowed. Suspected of damaging fertility.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Wear eye protection/face protection. Obtain special instructions before use. IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. Use personal protective equipment as required. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray. IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
danger