Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrylamide / N,N-méthylène-bisacrylamide19:1 pour la biochimie, solution de mélange à 40 %
47.94€ - 95.27€
Spécification
Absorbance | (1% in water), (1% in water) at 0nm, 0.1 max. at 290nm |
---|---|
Nom chimique ou matériau | Acrylamide / N, N'-Methylenebisacrylamide 19:1 |
Forme physique | Liquide |
Acide acrylique | 0.001% max. |
CAS | 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10708552
|
Thermo Scientific Chemicals
330201000 |
100 mL |
47.94€
100mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10430052
|
Thermo Scientific Chemicals
330205000 |
500 mL |
95.27€
500mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour la biochimieSpécification
(1% in water), (1% in water) at 0nm, 0.1 max. at 290nm | |
Liquide | |
79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1 | |
61.0 | |
Incolore | |
MFCD00008032 | |
NC(=O)C=C | |
71.08 | |
CHEBI:28619 |
Acrylamide / N, N'-Methylenebisacrylamide 19:1 | |
0.001% max. | |
59.0 | |
3μS/cm Max. | |
C3H5NO | |
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N | |
prop-2-énamide | |
6579 | |
Biochimie |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Causes skin irritation. May cause genetic defects. May cause an allergic skin reaction. Causes serious eye irritation. May cause cancer. Harmful in contact with skin. Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. Harmful if swallowed. Suspected of damaging fertility. Harmful if inhaled.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Obtain special instructions before use. IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
danger
- Acrylamide / N,N``-Methylenebisacrylamide 19:1, 40% mix solution in water
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Acrylamide, Methylene diacrylamide
RUO – Research Use Only