Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrylamide / bisacrylamide37,5:1, solution de 40 %
Solution prémélangée pour la préparation des gels pour acides nucléiques PAGE
128.00€ - 223.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acrylamide/Bisacrylamide 37.5:1 |
---|---|
Forme physique | Liquide |
Concentration | 40% soln |
Couleur | Incolore |
Numéro MDL | MFCD00080848 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15433569
|
Thermo Scientific Chemicals
J60868.AP |
500 mL |
128.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15443569
|
Thermo Scientific Chemicals
J60868.K2 |
1 L |
223.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Descrizione
Acrylamide/Bisacrylamide premixed solution is used for preparing protein DNA gels. It is used as a DNA sequencing gels, Protein separation. They are also used for preparing gels using stock solutions with the most common cross-link ratios.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa poudre prémélangée d’acrylamide / bisacrylamide est utilisée dans la préparation de gels d’ADN protéique. Elle est utilisée comme gel de séquençage d’ADN et dans la séparation des protéines. On l’utilise également dans la préparation de gels à l’aide de solutions mères moyennant les rapports de réticulation les plus courants.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver hors de portée des enfants Conserver à température ambiante.
Specifica
Acrylamide/Bisacrylamide 37.5:1 | |
40% soln | |
MFCD00080848 | |
It is soluble in water. |
Liquide | |
Incolore | |
UN3426 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H340-H350-H372-H361-H302-H315-H319-H317
May cause genetic defects.
May cause cancer.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280-P281-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P333+P313-P362-P501c
H302-H315-H317-H319-H340-H350-H361f-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SOLUTION D’ACRYLAMIDE
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only